(3-Phenyl-1H-inden-1-ylidene)bis(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II) dichloride tetrahydrofuran adduit ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(tricyclohexylphosphine)-3-phenyl-1H-inden-1-ylideneruthenium(II) dichloride
P1688-100MG
TCIAP1688-100MGEA 30.8 EUR InStock
TCIAP1688-100MG
(3-Phenyl-1H-inden-1-ylidene)bis(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II) dichloride tetrahydrofuran adduit ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
(3-Phenyl-1H-inden-1-ylidene)bis(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II) dichloride tetrahydrofuran
Formule: C₅₁H₇₆Cl₂P₂Ru
MW: 923,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD07369034
Numéro CAS: 250220-36-1
EINECS: 480-140-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Amber to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité