Palladium 5% sur barium carbonate
Fournisseur: TCI
Danger
P1701-10G
TCIAP1701-10GEA 77 EUR InStock
TCIAP1701-10G
Palladium 5% sur barium carbonate
Palladium
Formule: Pd
MW: 106,420 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427451
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06989
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=108d92c667ad8f10b0db60d7aac3c4f2f50f8b4e&vid=e0f05e583835ae6f09a369e777d22dc0ecf6fb3b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Content (Palladium) 4.50 to 5.50 %
Water max. 3.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité