Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Platine (IV) oxyde ≥85.0% (P)

Fournisseur: TCI
Danger

P1720-200MG
TCIAP1720-200MGEA 60.5 EUR InStock
TCIAP1720-200MG
Platine (IV) oxyde ≥85.0% (P)
Platine (IV) oxyde


Formule: O₂Pt
Point de fusion: 450 °C
Densité: 11,8 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011184
Numéro CAS: 1314-15-4
EINECS: 215-223-0
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2c708cda79b2bab677db3cd2784c7b0be202094&vid=b2c708cda79b2bab677db3cd2784c7b0be202094&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Content (Platinum) min. 85.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité