Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-Proline-tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: H-D-Pro-OtBu.HCl, H-D-Pro-OtBu·HCl, (R)-tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride

P1728-5G
TCIAP1728-5GEA 263 EUR InStock
TCIAP1728-5G
D-Proline-tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
D-Proline-tert-butyl ester hydrochloride


Formule: C₉H₁₇NO₂
MW: 207.70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153460
Numéro CAS: 184719-80-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +35.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..