Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenyl-2,4,6-tri-O-acetyl-3-O-allyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

P1736-1G
TCIAP1736-1GEA 391 EUR InStock
TCIAP1736-1G
Phenyl-2,4,6-tri-O-acetyl-3-O-allyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Phenyl-2,4,6-tri-O-acetyl-3-O-allyl-1-thio-beta-D-glucopyranoside


Formule: C₂₁H₂₆O₈S
MW: 438,49 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 197005-22-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité