Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[N-[1-[2-(2-Pyridylcarboxamido)phenyl]ethylidene]glycinato]nickel ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

P1738-100MG
TCIAP1738-100MGEA 33 EUR InStock
TCIAP1738-100MG
[N-[1-[2-(2-Pyridylcarboxamido)phenyl]ethylidene]glycinato]nickel ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
[N-[1-[2-(2-Pyridylcarboxamido)phenyl]ethylidene]glycinato]nickel


Formule: C₁₆H₁₃N₃NiO₃
MW: 353,99 g/mol
Numéro CAS: 264921-97-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité