Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenyl-p-tolylsulphide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Phenylthio)toluene

P1740-25G
TCIAP1740-25GEA 176 EUR InStock
TCIAP1740-25G
Phenyl-p-tolylsulphide ≥98.0% (par GC)
Phenyl-p-tolylsulphide


Formule: C₁₃H₁₂S
MW: 200,30 g/mol
Point d'ébullition: 312°C
Numéro MDL: MFCD00092378
Numéro CAS: 3699-01-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité