Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1-Bromopentadécafluoroheptane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Perfluoroheptyl bromide, 1-Bromopentadecafluoroheptane

P1753-5G
TCIAP1753-5GEA 58.3 EUR InStock
TCIAP1753-5G
1-Bromopentadécafluoroheptane ≥97.0% (par GC)
1-Bromopentadécafluoroheptane


Formule: BrF₂C(CF₂)₅CF₃
MW: 448,96 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Numéro MDL: MFCD00013570
Numéro CAS: 375-88-2
EINECS: 206-799-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c08644ef09c3ae582a2cbeaf3d94acfd314f89c&vid=4c08644ef09c3ae582a2cbeaf3d94acfd314f89c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 1.9170 to 1.9210
Refractive index n20/D 1.3000 to 1.3060

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité