Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Perfluorododécane ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P1755-1G
TCIAP1755-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAP1755-1G
Perfluorododécane ≥93.0% (par GC)
Perfluorododécane


Formule: C₁₂F₂₆
MW: 638,09 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Numéro MDL: MFCD00042084
Numéro CAS: 307-59-5
EINECS: 206-204-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2fc809768d632fa4511c56037a9c46876a21d99&vid=a2fc809768d632fa4511c56037a9c46876a21d99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité