Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) Dimer, Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dimer, [Ir(Cp-)Cl2]2, (Pentamethylcyclopentadienyl)iridium (III) chloride dimer

P1763-1G
TCIAP1763-1GEA 357 EUR InStock
TCIAP1763-1G
(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer


Formule: C₂₀H₃₀Cl₄Ir₂
MW: 796,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075435
Numéro CAS: 12354-84-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité