Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Podophyllotoxin ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (10R,11R,15R,16R)-16-hydroxy-10-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4,6,13-trioxatetracyclo[7.7.0.03,7.011,15]hexadeca-1,3(7),8-trien-12-one, Condylox, PPT, (-)-Podophyllotoxin, Podofilox, Condyline, NSC 24818

P1771-1G
TCIAP1771-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAP1771-1G
Podophyllotoxin ≥95.0% (par HPLC)
Podophyllotoxin


Formule: C₂₂H₂₂O₈
MW: 414,41 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075290
Numéro CAS: 518-28-5
EINECS: 208-250-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,07546
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 177.0 to 185.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -125 to -133 deg (C=1, CHCL3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité