Pénicilline benzylique sel de potassium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
P1772-25G
TCIAP1772-25GEA 44 EUR InStock
TCIAP1772-25G
Pénicilline benzylique sel de potassium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Pénicilline benzylique sel de potassium
Formule: C₁₆H₁₇KN₂O₄S
Point de fusion: 217°C
Densité: 1,359 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036193
Numéro CAS: 113-98-4
EINECS: 204-038-0
Merck Index: 14,07094
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83141b7587d6e0c38f8171e1c85e0961556dfe90&vid=83141b7587d6e0c38f8171e1c85e0961556dfe90&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +270.0 to +300.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité