Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Piperacillin sodium salt ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Piperacillin sodium, Sodium (2S,5R,6R)-6-((R)-2-(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carboxamido)-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate

P1774-1G
TCIAP1774-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAP1774-1G
Piperacillin sodium salt ≥98.0% (sur base azote total)
Piperacillin sodium salt


Formule: C₂₃H₂₇N₅O₇S
MW: 539,54 g/mol
Point de fusion: 185°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00056867
Numéro CAS: 59703-84-3
EINECS: 261-868-6
Merck Index: 14,07463
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +170 to +190 deg (C=0.8, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water max. 5.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité