Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Palladium 0,1 mmol/g sur silica gel SH

Fournisseur: TCI

P1786-1G
TCIAP1786-1GEA 491 EUR InStock
TCIAP1786-1G
Palladium 0,1 mmol/g sur silica gel SH
Palladium


Formule: Pd
MW: 106,420 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Loading 0.1 to 0.2 mmol/g

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité