Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Phenylmethanesulphonamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(Methylsulphonyl)aniline

P1794-5G
TCIAP1794-5GEA 186 EUR InStock
TCIAP1794-5G
N-Phenylmethanesulphonamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Phenylmethanesulphonamide


Formule: C₇H₉NO₂S
MW: 171,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043782
Numéro CAS: 1197-22-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité