Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Phenylalaninamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Phe-NH₂·HCl, H-Phe-NH2.HCl

P1799-5G
TCIAP1799-5GEA 108 EUR InStock
TCIAP1799-5G
L-Phenylalaninamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
L-Phenylalaninamide hydrochloride


Formule: C₉H₁₂N₂O
MW: 200,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039083
Numéro CAS: 65864-22-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 231.0 to 237.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +23.0 deg (C=2, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité