Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,3,4,6-Penta-O-pivaloyl-D-mannopyranose ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P1803-1G
TCIAP1803-1GEA 280 EUR InStock
TCIAP1803-1G
1,2,3,4,6-Penta-O-pivaloyl-D-mannopyranose ≥98.0% (par GC)
1,2,3,4,6-Penta-O-pivaloyl-D-mannopyranose


Formule: C₃₁H₅₂O₁₁
MW: 600,75 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 220017-47-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +37.0 to +43.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité