Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthyl-N'-(3-pentanylidène)benzènesulfonohydrazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Pentanone Tosylhydrazone

P1813-5G
TCIAP1813-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAP1813-5G
4-Méthyl-N'-(3-pentanylidène)benzènesulfonohydrazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Méthyl-N'-(3-pentanylidène)benzènesulfonohydrazide


Formule: C₁₂H₁₈N₂O₂S
MW: 254,35 g/mol
Numéro CAS: 28495-72-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité