Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium (3-cyanophenyl)trifluoroborate ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

P1814-5G
TCIAP1814-5GEA 114 EUR InStock
TCIAP1814-5G
Potassium (3-cyanophenyl)trifluoroborate ≥98.0% (sur base azote total)
Potassium (3-cyanophenyl)trifluoroborate


Formule: C₇H₄BF₃KN
Point de fusion: 180°C
Numéro MDL: MFCD04115744
Numéro CAS: 850623-46-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02b5f855df9d71a2f8d1a3268714f71dd5b63d3b&vid=02b5f855df9d71a2f8d1a3268714f71dd5b63d3b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité