Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium-2-thienyltrifluoroborate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Potassium 2-Thienyltrifluoroborate

P1828-1G
TCIAP1828-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAP1828-1G
Potassium-2-thienyltrifluoroborate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Potassium-2-thienyltrifluoroborate


Formule: C₄H₃BF₃KS
MW: 190,03 g/mol
Point de fusion: 253°C
Numéro MDL: MFCD04112719
Numéro CAS: 906674-55-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (TPBNa Method) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité