Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Propylpyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

P1833-5G
TCIAP1833-5GEA 99 EUR InStock
TCIAP1833-5G
2-Propylpyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Propylpyrazine


Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,1700 g/mol
Point d'ébullition: 174°C
Numéro MDL: MFCD00049214
Numéro CAS: 18138-03-9
EINECS: 242-023-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5270b2a21b0835d292d3bf52b52c099aaabb67e&vid=c5270b2a21b0835d292d3bf52b52c099aaabb67e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité