2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1836-5G
TCIAP1836-5GEA 97.9 EUR InStock
TCIAP1836-5G
2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₃
Numéro MDL: MFCD01837119
Numéro CAS: 70918-00-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité