Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Propylthiazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P1837-5G
TCIAP1837-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAP1837-5G
2-Propylthiazole ≥98.0% (par GC)
2-Propylthiazole


Formule: C₆H₉NS
MW: 127,20 g/mol
Point d'ébullition: 172°C
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD00053154
Numéro CAS: 17626-75-4
EINECS: 241-606-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=042c4794c4495386b44fe241f14e159d16f67982&vid=042c4794c4495386b44fe241f14e159d16f67982&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité