1,3-Pentadiène
Fournisseur: TCI
Synonyms: Piperylene, Piperylin, Penta-1,3-diene
P1841-25ML
TCIAP1841-25MLEA 494 EUR InStock
TCIAP1841-25ML
1,3-Pentadiène
1,3-Pentadiène
Formule: C₅H₈
Numéro CAS: 504-60-9
EINECS: 207-995-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité