Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium cyclopropyltrifluoroborate ≥95.0% (P)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclopropyltrifluoroboric acid potassium salt

P1846-1G P1846-5G
TCIAP1846-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAP1846-1G TCIAP1846-5G
Potassium cyclopropyltrifluoroborate ≥95.0% (P)
Potassium cyclopropyltrifluoroborate


Formule: C₃H₅BF₃K
MW: 147,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD09265031
Numéro CAS: 1065010-87-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0fe5148068e20df021639fd459fd5112a2cb82a&vid=e0fe5148068e20df021639fd459fd5112a2cb82a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (with ignition residue) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité