Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Phenoxyamyl bromide ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P1847-5G
TCIAP1847-5GEA 130 EUR InStock
TCIAP1847-5G
5-Phenoxyamyl bromide ≥95.0% (par GC)
5-Phenoxyamyl bromide


Formule: C₁₁H₁₅BrO
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00039203
Numéro CAS: 22921-72-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.2780 to 1.2820
Refractive index n20/D 1.5330 to 1.5370

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité