Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Oxyde de 4-bromobutyle et de phényle ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Phenoxybutyl bromide, 1-Bromo-4-phenoxybutane, (4-Bromobutoxy)benzene

P1851-5G
TCIAP1851-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAP1851-5G
Oxyde de 4-bromobutyle et de phényle ≥96.0% (par GC)
Oxyde de 4-bromobutyle et de phényle


Formule: (C₆H₅)O(CH₂)₄Br
MW: 229,12 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Point de fusion: 141 °C
Numéro MDL: MFCD00000262
Numéro CAS: 1200-03-9
EINECS: 214-849-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcf80787a4d59b1991a3bb3dd34123b11c1a798d&vid=fcf80787a4d59b1991a3bb3dd34123b11c1a798d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité