Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(4-Pyridyl)pipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(1-Piperazinyl)pyridine, 1-(Pyridin-4-yl)piperazine

P1863-1G
TCIAP1863-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAP1863-1G
1-(4-Pyridyl)pipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(4-Pyridyl)pipérazine


Formule: C₉H₁₃N₃
MW: 163,22 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Numéro MDL: MFCD00040745
Numéro CAS: 1008-91-9
EINECS: 213-764-7
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité