Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Picloram ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

P1864-5G
TCIAP1864-5GEA 69.3 EUR InStock
TCIAP1864-5G
Picloram ≥98.0% (par HPLC)
Picloram


Formule: C₆H₃Cl₃N₂O₂
Point de fusion: 219°C
Numéro MDL: MFCD00012101
Numéro CAS: 1918-02-1
EINECS: 217-636-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07397
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité