Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Paeoniflorin ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

P1876-100MG
TCIAP1876-100MGEA 91.3 EUR InStock
TCIAP1876-100MG
Paeoniflorin ≥97.0% (par HPLC)
Paeoniflorin


Formule: C₂₃H₂₈O₁₁
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00869331
Numéro CAS: 23180-57-6
EINECS: 245-476-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -15.0 deg (C=1,MeOHl)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité