Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propyne ∼3-4% dans l'heptane

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methylacetylene

P1881-200G
TCIAP1881-200GEA 99 EUR InStock
TCIAP1881-200G
Propyne ∼3-4% dans l'heptane
Propyne


Formule: C₃H₄
MW: 40,06 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036235
Numéro CAS: 74-99-7
EINECS: 200-828-4
ONU: 1206
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (GC) 3.0 to 4.0 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité