4-(Phénylsulfonyl)-2-azétidinone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
P1895-1G
TCIAP1895-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAP1895-1G
4-(Phénylsulfonyl)-2-azétidinone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-(Phénylsulfonyl)-2-azétidinone
Formule: C₉H₉NO₃S
MW: 211,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00272351
Numéro CAS: 31899-01-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité