Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Propoxycinnamic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(4-Propoxyphenyl)acrylic Acid

P1898-25G
TCIAP1898-25GEA 472 EUR InStock
TCIAP1898-25G
4-Propoxycinnamic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Propoxycinnamic acid


Formule: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00995149
Numéro CAS: 69033-81-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité