Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide pyrrole-3-carboxylique ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

P1899-1G
TCIAP1899-1GEA 99 EUR InStock
TCIAP1899-1G
Acide pyrrole-3-carboxylique ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Acide pyrrole-3-carboxylique


Formule: C₅H₅NO₂
Point de fusion: 148°C
Numéro MDL: MFCD00800594
Numéro CAS: 931-03-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd8176ed6f856dddb3af94e7a5d450cb60d4c7ec&vid=cd8176ed6f856dddb3af94e7a5d450cb60d4c7ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité