Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(2-Aminophenyl)-1H-pyrazole, 2-(1H-Pyrazol-3-yl)aniline

P1902-1G
TCIAP1902-1GEA 367 EUR InStock
TCIAP1902-1G
2-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline ≥97.0% (par GC)
2-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline


Formule: C₉H₉N₃
MW: 159,1879 g/mol
Point de fusion: 129°C
Numéro MDL: MFCD09028476
Numéro CAS: 111562-32-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=553c11132297eb4742adba5ce1987a9c325f1dc8&vid=553c11132297eb4742adba5ce1987a9c325f1dc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité