Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentadecanophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P1903-5G
TCIAP1903-5GEA 158 EUR InStock
TCIAP1903-5G
Pentadecanophenone ≥98.0% (par GC)
Pentadecanophenone


Formule: C₂₁H₃₄O
Numéro CAS: 4669-04-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5cf3a006117dda54c85f5a20cd908f6d5c4e402&vid=f5cf3a006117dda54c85f5a20cd908f6d5c4e402&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité