Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyridazine-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

P1907-1G
TCIAP1907-1GEA 139 EUR InStock
TCIAP1907-1G
Pyridazine-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Pyridazine-4-carboxylic acid


Formule: C₅H₄N₂O₂
Point de fusion: 238°C
Numéro MDL: MFCD00011576
Numéro CAS: 50681-25-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=288ef8189479eef6aae10e7e684ce0dbd4bf6852&vid=288ef8189479eef6aae10e7e684ce0dbd4bf6852&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité