Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-(-)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine

P1925-1G
TCIAP1925-1GEA 142 EUR InStock
TCIAP1925-1G
(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine


Formule: C₉H₁₈N₂
MW: 154,2500 g/mol
Numéro MDL: MFCD04117879
Numéro CAS: 60419-23-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -11.0 deg (C=2.4, EtOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité