Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pinostilbene ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P1927-100MG
TCIAP1927-100MGEA 164 EUR InStock
TCIAP1927-100MG
Pinostilbene ≥97.0% (par GC)
Pinostilbene


Formule: C₁₅H₁₄O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12407153
Numéro CAS: 42438-89-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0cb258f131b1cc5188cb66d658fb7885ae9083d&vid=b0cb258f131b1cc5188cb66d658fb7885ae9083d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité