Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-1-Phényl-1-propanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-1-phenyl-1-propanol, (S)-(-)-α-Ethylbenzyl alcohol

P1931-1G
TCIAP1931-1GEA 173 EUR InStock
TCIAP1931-1G
(S)-(-)-1-Phényl-1-propanol ≥98.0% (par GC)
(S)-(-)-1-Phényl-1-propanol


Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Densité: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066207
Numéro CAS: 613-87-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5fceadfb8767b85b7117c1c80afc451aabdd1da&vid=a5fceadfb8767b85b7117c1c80afc451aabdd1da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 90.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -45.0 to -49.0 deg (C=1, CHCL3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité