Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Palladium (II) bromure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

P1937-2G
TCIAP1937-2GEA 643 EUR InStock
TCIAP1937-2G
Palladium (II) bromure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Palladium (II) bromure


Formule: Br₂Pd
Densité: 5,173 g/cm³ (16 °C)
Numéro MDL: MFCD00011170
Numéro CAS: 13444-94-5
EINECS: 236-588-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=461d17d8f9aa694dc9f547ffe38a9b96484d45b4&vid=461d17d8f9aa694dc9f547ffe38a9b96484d45b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité