Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexanoate de propyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P1940-25ML
TCIAP1940-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAP1940-25ML
Hexanoate de propyle ≥98.0% (par GC)
Hexanoate de propyle


Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Point d'ébullition: 187°C
Point de fusion: –69°C
Densité: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00053803
Numéro CAS: 626-77-7
EINECS: 210-963-0
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97e8e0895532feb35afc385ecb9bf9613d95c1b5&vid=97e8e0895532feb35afc385ecb9bf9613d95c1b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité