Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Palladium sur poly(méthylphényl)silane / alumine

Fournisseur: TCI
Danger

P1944-1G
TCIAP1944-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAP1944-1G
Palladium sur poly(méthylphényl)silane / alumine
Palladium


Formule: Pd
MW: 106,420 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b80dbb0ea1c3997f3a2556033fb2c7b95690e9c2&vid=b80dbb0ea1c3997f3a2556033fb2c7b95690e9c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Palladium min.0.37% (35micro_mol/g)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité