Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Phosphonooxy)benzoic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique

Fournisseur: TCI
Attention

P1952-1G
TCIAP1952-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAP1952-1G
2-(Phosphonooxy)benzoic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique
2-(Phosphonooxy)benzoic acid


Formule: C₇H₇O₆P
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042645
Numéro CAS: 6064-83-1
EINECS: 227-993-5
Merck Index: 14,04255
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=018e78f4eca771d8fa21f6190e16eeb5c4552c22&vid=a29e0690120fcae0708f0746c45dc145c4408d16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
Phosphatase detection test to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité