Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Propoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-n-Propoxybenzeneboronic acid

P1968-5G
TCIAP1968-5GEA 85.8 EUR InStock
TCIAP1968-5G
4-Propoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Propoxyphenylboronic acid


Formule: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Point de fusion: 126°C
Numéro MDL: MFCD03427189
Numéro CAS: 186497-67-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4efdea91186a07ee5c666b2b08033d46a4101760&vid=4efdea91186a07ee5c666b2b08033d46a4101760&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité