Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyrogallol red ≥95.0% (par HPLC) pour la recherche sur les protéines

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3',4',5',6'-Tetrahydroxyspiro[benzo[c][1,2]oxathiole-3,9'-xanthene] 1,1-dioxide

P1976-1G
TCIAP1976-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAP1976-1G
Pyrogallol red ≥95.0% (par HPLC) pour la recherche sur les protéines
Pyrogallol red


Formule: C₁₉H₁₂O₈S
MW: 400,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005046
Numéro CAS: 32638-88-3
EINECS: 251-134-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 539.0 to 543.0 nm (pH 8.0 buffer sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 850 (pH 8.0 buffer sol., 539.0 to 543.0 nm)
Suitability for protein-analysis to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité