Pyrimidine-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
P1993-200MG
TCIAP1993-200MGEA 110 EUR InStock
TCIAP1993-200MG
Pyrimidine-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Pyrimidine-4-carboxylic acid
Formule: C5H4N2O2
MW: 124,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00129737
Numéro CAS: 31462-59-6
EINECS: 250-641-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cc3963ad969a7c1ca56467f19a05bd075d7e492&vid=2cc3963ad969a7c1ca56467f19a05bd075d7e492&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 229.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité