Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Phényléthyle 3-méthylbutanoate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Phenethyl 3-methylbutanoate, Phenethyl Isovalerate, Isovaleric Acid 2-Phenylethyl Ester, Isovaleric Acid Phenethyl Ester

P2009-25ML
TCIAP2009-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP2009-25ML
2-Phényléthyle 3-méthylbutanoate ≥98.0% (par GC)
2-Phényléthyle 3-méthylbutanoate


Formule: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,29 g/mol
Point d'ébullition: 268°C
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00044322
Numéro CAS: 140-26-1
EINECS: 205-406-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d39dfefa423b0a9535e773e5485d3019773d43a&vid=1d39dfefa423b0a9535e773e5485d3019773d43a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité