Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[6,6]-Phenyl-C61-butyric acid butyl ester ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: [60]PCB-C4, PCBB

P2013-100MG
TCIAP2013-100MGEA 230 EUR InStock
TCIAP2013-100MG
[6,6]-Phenyl-C61-butyric acid butyl ester ≥98.0% (par HPLC)
[6,6]-Phenyl-C61-butyric acid butyl ester


Formule: C₇₅H₂₀O₂
MW: 952,98 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09842755
Numéro CAS: 571177-66-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=992fccfc122b15c2a2b2550b84272b5edb6547e3&vid=992fccfc122b15c2a2b2550b84272b5edb6547e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité