Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[6,6]-Phenyl-C61-butyric acid n-octyl ester ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

P2014-100MG
TCIAP2014-100MGEA 273 EUR InStock
TCIAP2014-100MG
[6,6]-Phenyl-C61-butyric acid n-octyl ester ≥98.0% (par HPLC)
[6,6]-Phenyl-C61-butyric acid n-octyl ester


Formule: C₇₉H₂₈O₂
Numéro MDL: MFCD09265175
Numéro CAS: 571177-68-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da9fd162637db17b449671dcb3c1352965a564e3&vid=da9fd162637db17b449671dcb3c1352965a564e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité